  • Kritériumok
    • Raktáron (27)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Sterilizálást jelző indikátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/67/18709667.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Leírás:   Fehér színű, öntapadós krepp szalag
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Sugárzással végzett sterilizáláshoz alkalmazható címkék, melyek feliratozott vagy anélküli változatban rendelhetők.
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   Az indikátorcímkék feliratozott vagy anélküli változatban rendelhetők.
Gyártó:  Brady
Leírás:   This B-7425-AC material is a steam sterilization indicating polypropylene label with a preprinted header that displays "STERILIZED" when exposed to au...
Katalógus szám: (489-0100)
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   A címke színe az autoklávozás során rózsaszínről sötétbarnára változik.
UOM:  1 * 1 Roll
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   The indicator turns a different colour depending on the time and temperature of sterilisation:
Gyártó:  SÜDPACK MEDICA
Leírás:   A hatékony sterilizálás három kritikus paraméterének megfelelően kialakított indikátorszalag. Megbízható működésű, a szalagon az idő, a hőmérséklet és...
Gyártó:  3M MEDICAL
Leírás:   Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
1 - 8  of 40
  1  2  3  4  5  Következő 