  • Kritériumok
    • Raktáron (7)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Festő dobozok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/63/18709663.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Acetál műanyag.
Katalógus szám: (HEATHS15951A)
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Made of a polypropylene and polyethylene blend, this rugged staining tray is an economical alternative to metal version. Slide staining tray set, disp...
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (216-8271)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   TPX doboz, polipropilén tetővel mgkönnyítik a festést, a rögzítést vagy a festék kimosását, valamint a törékeny gélek és membránok kezelését, a hagyom...
UOM:  1 * 2 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Rozsdamentes acél tartó festőtálcához, DURAN®, Rozsdamentes acél
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   The StainTray™ has a rigid base that is resistant to many chemicals (except chlorinated hydrocarbons). It can hold up to 20 slides on 4 plastic rails ...
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   This rugged tray used as a drain rack can hold up to 100 microscope slides in 50 individually numbered slots. All slides are stored upright for easier...
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   The StainTray™ M918 offers a user-friendly approach to immunohistochemistry staining.
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   StainTray™ M922 is a high-capacity slide staining system.
1 - 8  of 11
  1  2  Következő