  • Kritériumok
    • Raktáron (92)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kanalak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/60/18709660.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"64"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PS, white. These disposable spoons are produced in a cleanroom environment and gamma radiation sterilised. They are ideal for the sampling of powder, ...
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető. Többcélú kanalak széleskörű felhasználásra. Gömbölyű nyéllel.
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes Remanit 4310 acél, nem mágnesezhető. Többcélú kanalak széleskörű felhasználásra.
Katalógus szám: (231-1241)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es. Porok beméréséhez ideális, vályú formájú kanállal.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (231-1387)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető. Többcélú kanál széleskörű felhasználásra.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (231-1231)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető. Többcélú kanál széleskörű felhasználásra.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (231-0099)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető. Könnyen kezelhető hatszögű nyéllel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (231-1210)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
UOM:  1 * 5 DB
1 - 8  of 64
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő