  • Kritériumok
    • Raktáron (153)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szemüveg
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/50/18945350.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"135"
Rendezés:
Katalógus szám: (111-1844)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Extremely lightweight, modern safety eyewear with outstanding field of vision and exceptional protection.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-0930)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Látogatói védőszemüveg, a szemet oldalról is védő, víztiszta polikarbonát lencsével és indirekt szellőzéssel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-0929)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kis súlyú szemüveg víztiszta polikarbonát lencsével.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1845)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Stylish protective eyewear combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-0931)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kis súlyú védőszemüveg víztiszta polikarbonát lencsével.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-0932)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Biztonsági szemüveg, amely széles látóteret biztosító víztiszta polikarbonát lencsével és indirekt szellőzéssel készül.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1843)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Wrap-around, single lens safety glasses combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1847)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Wrap-around protective eyewear combining fashion, fit and function. One-piece PC lens and a lightweight, frameless design ensures a comfortable custom...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 135
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő