Nyomtat…
Mikro spatula-kanalak
Gyártó: RSG Solingen
231-0191EA 14076 HUF
231-0191 231-0458 231-0469 231-0190 231-0445 231-0446 231-0457 231-0470 231-0471
Mikro spatula-kanalak
Spatulák
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • Az egyik végükön mikrokanállal, a másikon mikrospatulával
  • Nagyon jó kémiai ellenállóképesség
  • Kiváló hőállóság
  • Könnyen és gyorsan tisztítható sima felületek