  • Kritériumok
    • Raktáron (230)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Spatulák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/48/18945348.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"204"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén. Többcélú, erős és olcsó eszközök kémiai és biológiai anyagok mintavételéhez, adagolásához és kezeléséhez.
Katalógus szám: (231-0492)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PS, white. This spatula, with its long, ergonomic solid handle and pointed blade, can easily pierce paper and plastic bags.
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (231-2176)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es. Dupla spatulákat, spatula-kanalakat és egy csipeszt tartalmazó, praktikus készlet. Általános laboratóriumi és ipari haszn...
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető.
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, 18/10-es, nem mágnesezhető. Széleskörűen használható spatulák, gömbölyű nyéllel, egy egyenes és egy legömbölyített, nem hajlított v...
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel. Anti-magnetic, very flexible micro powder spatula.
Katalógus szám: (231-0196)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes 18/10-es acél spatula,, fekete műanyag nyél.
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (USBE3317)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Double-ended stainless steel spatula with bent spoon end and flat spatula end.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 204
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő