  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Jelölések
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/42/20236942.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"73"
Rendezés:
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Az összes jelzés megfelel a jelenleg érvényben lévő európai előírásoknak.
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Warning signs must have a black pictogram on a yellow triangle with a black border. Hazard signs must be displayed to warn people to be careful or to ...
Katalógus szám: (BRDY251427)
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Compulsory protective wearing signs made of vinyl.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   A range of signs to clearly mark the location of fire extinguishers and other fire fighting equipment as well as fire alarm points.
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Sign, "Robbanás veszély", fehér, öntapadó, átlátszó bevonattal, Öntapadó polietilén, 50×50 mm
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   This PP signs for identification of hazardous substances.
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Az összes jelzés megfelel a jelenleg érvényben lévő európai előírásoknak.
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   All signs comply with current European legislation.
1 - 8  of 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő