  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroplate lezáró szalagok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/26/20236926.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Microplate sealing tape, no adhesive at cavity area, WebSeal, PET/Silicone/PET, átlátszó
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Effective sealing of all microplate formats. For storage, PCR, microscopy, culture and protection.
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   Microplate sealing tape, no adhesive at cavity area, WebSeal, PET/Silicone/PET
Katalógus szám: (391-0113)
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polyester tape with acrylic adhesive. Easy peel, easy seal general-purpose tape with a faster application time than normal tape in loose sheets.
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Vinyl film with pressure sensitive acrylate adhesive. For application to plate top or bottom, to protect light sensitive samples.
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Poliészter film akril ragasztóval. Hatékony lezárást biztosít az összes, PCR és sejttenyésztéshez használt MicroWell platenél.
UOM:  1 * 200 DB
Katalógus szám: (GENO786-422)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   Acetate film with acrylic adhesive. This self-adhesive microplate sealing tape is suitable for sealing both 96-well and 384-well plates. The precut, p...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Könnyen felhelyezhető és levehető, rövid- és hosszú idejű tároláshoz alkalmas. Szorosan zár, a párolgás és a kondenzáció minimális.
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 