  • Kritériumok
    • Steril (53) Steril (97) Raktáron (67)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroplate lezáró filmek és fóliák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/25/20236925.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"83"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőálló, 50 µm vastag zárófóliát PCR alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A polipropilén fólia nem átszúrható. PCR alkalmazásokhoz, ahol pipetta heggyel...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az 50 µm vastagságú poliészter zárófóliák nemcsak lezárják a mintahelyeket, de biztonságos tömítést is létrehoznak a mintahelyek körül, ezáltal minimá...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliészter zárófólia, akril ragasztóval. Az 50 μm vastag poliészter fólia minimálisra csökkenti a párolgást és megakadályozza a lyukakban lévő minták...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A könnyen átlyukasztható, 70 µm vastagságú, akril ragasztót tartalmazó polietilén zárófólia nem akadályozza az egy- vagy többcsatornás pipetták és az ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A zárófóliák 200 μm vastagságú fehér színű vinilből, ragasztóval ellátva készülnek, és fehér mikroplate-ekhez használhatók. Az átlátszó aljú plate-hez...
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az alumínium fóliák biológiailag inert ragasztóval vannak ellátva. A fóliák mintavételkor könnyen átszúrhatók manuális vagy automata pipettákkal úgy, ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliészter fólia akril ragasztóval. A nem átszúrható, tekercsben forgalmazott fóliák ELISA tesztekhez, általános célú inkubáláshoz és rövid távú tárol...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó poliészter fóliák erős, nem abszorbeáló és fluoreszcencia mentes orvosi tisztaságú ragasztóval, kitűnően használhatók QPCR alkalmazásokhoz. N...
1 - 8  of 83
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Következő 