Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "lezarok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/46/18709646.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"128"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az 50 µm vastagságú poliészter zárófóliák nemcsak lezárják a mintahelyeket, de biztonságos tömítést is létrehoznak a mintahelyek körül, ezáltal minimá...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőálló, 50 µm vastag zárófóliát PCR alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A polipropilén fólia nem átszúrható. PCR alkalmazásokhoz, ahol pipetta heggyel...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliészter zárófólia, akril ragasztóval. Az 50 μm vastag poliészter fólia minimálisra csökkenti a párolgást és megakadályozza a lyukakban lévő minták...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Microplate sealing mat, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/szilikon, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, pre-slit, Nem steril
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliészter fólia akril ragasztóval. A nem átszúrható, tekercsben forgalmazott fóliák ELISA tesztekhez, általános célú inkubáláshoz és rövid távú tárol...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Easy to use adhesive films for PCR and qPCR plates.
Katalógus szám: (AC1200-01)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Microplate seal
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Microplate sealing mat, MicroMat CLR, Szilikon, Sealmat (block cover), 96 square well shape, pre-slit, Nem steril
1 - 8  of 128
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő