  • Kritériumok
    • Raktáron (122)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Adagolókanalak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/42/18709642.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"90"
Rendezés:
Katalógus szám: (231-0501)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE, white.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PS, white. These sterile scoops are ideal for the sampling of powder, granules and pastes.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the...
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél. Kézi adagoló kanalak (molnárkanál) porok, paszták és granulátumok kivételére, illetve bemérésére.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   PS, white. These scoops are ideal for the sampling of powder, granules and pastes. They are also available with a transparent lid to close it immediat...
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Egyszerhasználatos műanyag adagolókanalak a higiénikus alkalmazás érdekében.
Katalógus szám: (SAMPA346-1500)
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   These heavy duty sampling scoops are made of 316 stainless steel with satin finish.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 90
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Következő