  • Kritériumok
    • Raktáron (50)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ollók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/70/18374070.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"98"
Rendezés:
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, INOX 4021
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél.
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél, fekete műanyag nyéllel.
Gyártó:  RSG
Leírás:   Ice-tempered scissors with stainless steel blades and plastic covered handle.
Katalógus szám: (233-1421)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Rozsdamentes acél/Szénacél.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel.
Katalógus szám: (RSGA109.185)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Universal scissors with black plastic grip.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (233-1422)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel, impact resistant plastic grip.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 98
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Következő