Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szikék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/71/18989771.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Rozsdamentes acél penge, műanyag nyél.
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Stainless steel blade, sterile.
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Carbon steel.
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Szénacél
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Rozsdamentes acél.
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Rozsdamentes acél
Gyártó:  MARTOR ARGENTAX
Leírás:   These durable scalpels entirely made of chrome plated steel are ideal for work on graphic paper, film sheets and textiles. Supplied with either a smal...
Katalógus szám: (RSGA066.601)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Dissecting scalpel made from chrome steel (1.4034).
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő 