  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mintavevők, egyszerhasználatos
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/66/18989766.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"24"
Rendezés:
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Disposable samplers specially designed for powders and granules.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   These disposable powder lances made from 100% HDPE are ideal for taking cross sectional samples through a bulk powder.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Disposable samplers for creams and gels.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Disposable slot samplers for multi-level sampling of powders and granules.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Disposable liquid samplers designed for a high number of liquids and low viscosity testing applications.
Katalógus szám: (WHEA885235)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   This sampler is designed for the extraction of sludge or semi-solid materials.
UOM:  1 * 12 DB
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Disposable samplers for taking a single sample from free flowing powder and granules.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   These disposable sack masters are hygienic single use devices.
1 - 8  of 24
  1  2  3  Következő