  • Kritériumok
    • Raktáron (52)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Bunsen állvány
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18709630.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"76"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bürettaállványok (A): Kalapácslakkal festett öntöttvas, háromlábú talp, nikkelezett acél rúd
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér polipropilén
Katalógus szám: (241-0045)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Szürkére festett, 450×200 mm-es öntöttvas talp, 500×12 mm-es acél rúd, szorítódió és tölcsértartó, négy tölcsér részére.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az állvány szürke márványozó festésű, 420×400 mm méretű, H-alakú öntöttvas talppal és nikkelezett acél rúddal készül.
Katalógus szám: (241-0104)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliuretán (PU) bevonatú öntöttvas talp, kiváló minőségű acél rúd, 500 × 12 mm.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Labomeca® szerelvények rögzítéséhez.
Katalógus szám: (241-0089)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Négyzet alakú tartólap
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (241-0046)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliuretán (PU) bevonatú, 450 x 200 mm-es öntöttvas talp, 500 × 12 mm-es acél rúd, szorítódió és tartó két választótölcsér részére.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 76
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő 