  • Kritériumok
    • Raktáron (29)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szűrőállvány
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/34/18989734.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rozsdamentes acél cső.
Katalógus szám: (444-0919)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (241-0066)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tömör duraluminium.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Galvanizált acel.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Rozsdamentes acél.
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Virginal rods made of white PTFE.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Extension rods made from stainless steel.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Galvanised steel.
1 - 8  of 16
  1  2  Következő