Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Reakcióedények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/13/18989713.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Beaker, DURAN® borosilicate glass, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Duran® boroszilikát üveg
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN® boroszilikát 3.3 üveg, gömbölyű alsó résszel.
Katalógus szám: (LENZ06061270)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN® borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 50
  1  2  3  4  5  6  7  Következő 