  • Kritériumok
    • Raktáron (217)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kémcső állványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/54/18945354.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"95"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nylon, üvegszállal erősített
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Színezett PP
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This multi-purpose test tube rack is designed with the flexibility to hold 20×5 ml and 20×15 ml tubes or to hold 40×5 ml or 40×15 ml tubes.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Szálbetétes PP
1 - 8  of 95
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Következő