  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Festőállványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/40/18989840.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Soda-lime glass and stainless steel
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Stand, Staining, with 3 clear glass staining bottles and rubber teat, Fa
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Stand, Staining, without staining jars, Plexiglas
Katalógus szám: (631-0340)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Stainless steel
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
Katalógus szám: (631-0341)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Staining racks made of stainless steel according to Bongert. Complete with glass tray and stainless steel rack.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Katalógus szám: (HECH41240010)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1-12 and field for inscriptions.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 