  • Kritériumok
    • Raktáron (45)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikrocsőállvány
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/58/18374058.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Akril
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A PCR csövek közvetlenül a centrifugacsövek mellett, egyetlen állványban tárolhatók, ezáltal kényelmesen használható hígításhoz és a besűrített anyag ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (211-3901)
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   PP, autoclavable
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  THERMO SCIENTIFIC
Leírás:   Made of PP.
1 - 8  of 51
  1  2  3  4  5  6  7  Következő