  • Kritériumok
    • Raktáron (14)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
szaritoallvanyok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/88/20236888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Katalógus szám: (211-0196)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Acélhuzal, PVC bevonatos
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   PVC.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   PVC rack, PP rods.
Katalógus szám: (149-1310)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   PS, szürke
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BRND95105)
Gyártó:  Brand
Leírás:   PS, with integral draining trough.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (KOTT359-00028)
Gyártó:  KOETTERMANN
Leírás:   Wire, coated.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCILABWARE
Leírás:   Easy to assemble, lightweight polystyrene draining racks designed to be wall mounted.
Katalógus szám: (149-0197)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Racks for drying test tubes, beakers, flasks, and other labware. The stand has rubber tipped feet for non-skid use on a tabletop, or wire loops on the...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 14
  1  2  Következő