  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Küvetta tartók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/94/18945094.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Katalógus szám: (634-8580)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Polietilén
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (634-8100)
Gyártó:  Brand
Leírás:   PP
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HACHLYW915)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HELL3001.10)
Gyártó:  HELLMA
Leírás:   Polypropylene
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (634-8290)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Katalógus szám: (BELAF185150000)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 7  of 7