  • Kritériumok
    • Raktáron (36)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Centrifugacsö állvány
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Epoxi bevonatú acélhuzal
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén
Katalógus szám: (525-1003)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Made of PP (polypropylene), purple.
UOM:  1 * 5 DB
Katalógus szám: (216-0832)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polisztirol
UOM:  1 * 5 DB
Katalógus szám: (525-0972)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rack, PP, white. This open-style floating rack provides tubes with maximum contact with the water and better circulation of the water bath around the ...
UOM:  1 * 2 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kirakójáték (puzzle) darabjaira emlékeztető alakú állványokban 1,5/2,0, 15 és 50 ml-es csövek tárolhatók. A részek egyenként is használhatók ki...
UOM:  1 * 1 SET
Megszűnt
1 - 8  of 24
  1  2  3  Következő 