  • Kritériumok
    • Raktáron (11)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Piknométerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/49/18945349.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.Duran®, DIN 12809, ISO 3507,  Gay-Lussac type.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   3.3 boroszilikát üveg, DIN ISO 3507, Gay-Lussac típusú piknométerek
Gyártó:  Brand
Leírás:   Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Pycnometer head only
Katalógus szám: (LENZ05630210)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Borosilicate glass 3.3. DURAN®,  Gay-Lussac type.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   Borosilicate glass 3.3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Gyártó:  TQC
Leírás:   Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
1 - 8  of 13
  1  2  Következő 