  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
pipettamosok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/35/18945335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Pipetták mosásához és öblítéséhez ajánlott. A pipettakosár pipettákkal megtöltve is behelyezhető. Csupán a mosogató vízhez vagy vízcsaphoz szükséges c...
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   These conveniently packaged sets contain a basket, a jar and a washer. A larger size is available to accomodate up to 32″ (81 cm) long pipettes.
Gyártó:  Brand
Leírás:   This system enables trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing.
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Rinsing sets for cleaning pipettes up to 600 mm length and Mohr burettes gently and efficiently. The entire washing system consists of a washer, a pip...
Katalógus szám: (HECH42597003)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Pipette cleaning set consisting of a plastic jar and a pipette basket made of stainless steel wire.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOEI137100-2)
Gyártó:  BOEKEL SCIENTIFIC
Leírás:   This apparatus combines the essential features of a pipette washer and a pipette dryer.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6