  • Kritériumok
    • Raktáron (52)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Pipettázó feltétek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/33/18945333.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Rendezés:
Katalógus szám: (612-4548)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pipettázó feltét, 1 és 100 ml közötti üveg és műanyag pipettákhoz alkalmas.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (612-3862)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (612-4552)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pipettázó feltét, 1 és 100 ml közötti üveg és műanyag pipettákkal használható.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Pipettázó feltét, minden 0,1 és 200 ml közötti pipettához alkalmas.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Pipettázó feltét, 0,1 és 200 ml közötti üveg és műanyag pipettákkal használható.
Katalógus szám: (612-1910)
Gyártó:  Brand
Leírás:   Pipettázó feltét, egyszerhasználatos, körosztásos mikropipettákhoz és kis térfogatú, max. 1 ml-es, 5 mm átmérőjű pipettákhoz ajánlott.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (612-1912)
Gyártó:  Brand
Leírás:   A pipettázó feltét max. 5 mm átmérőjű, körosztású, egyszerhasználatos mikropipettákhoz és más kis térfogatú, legfeljebb 1 ml-es pipettákhoz (pl. vérhí...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 48
  1  2  3  4  5  6  Következő