  • Kritériumok
    • Raktáron (108)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "hasas-pipettak"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/21/18709521.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 üveg.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 üveg.
Gyártó:  Brand
Leírás:   AR-Glas®
Gyártó:  Brand
Leírás:   Nagytisztaságú PP.
Gyártó:  Brand
Leírás:   AR-Glas®.
Gyártó:  Brand
Leírás:   AR-Glas®.
Gyártó:  Brand
Leírás:   AR-Glas®.
Gyártó:  Brand
Leírás:   AR-Glas®.
1 - 8  of 45
  1  2  3  4  5  6  Következő