Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "pipettak-pipette"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/58/86/21775886.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"287"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Természetes gumi.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Szóda-mész üveg, egyszerhasználatos
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   LDPE, egyszerhasználatos.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Osztott, PS, steril
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   LDPE, egyszerhasználatos. A törhetetlen, "minden az egyben" pipetták kiküszöbölik az üveg törése miatt keletkező sérüléseket, valamint a fertőző anyag...
Katalógus szám: (612-1675)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Gamma-steril, PP, beosztás nélkül, egyszerhasználatos
UOM:  1 * 1.000 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Boro 3.3 üveg.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These plastic pipettes are ideal for sterile serological and tissue culture applications. Easy-to-read black ascending and descending graduations simp...
1 - 8  of 287
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő