  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Postázó és szállító tárolók
19  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/94/18709594.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   These moulded containers are designed for logistics applications in the pharmaceutical industries, where temperature-sensitive products have to be tra...
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   EPS (expanded polystyrene).
Katalógus szám: (SCATE280C)
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   E90 PU container, ThermoSafe®, Poliuretán (PU), Szél. × mélys. × mag. (külső): 476,3×425,5×539,8 mm
Katalógus szám: (216-1294)
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM:  1 * 55 DB
Katalógus szám: (216-1339)
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM:  1 * 35 DB
Katalógus szám: (216-1323)
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor.
UOM:  1 * 19 DB
Katalógus szám: (216-1337)
Gyártó:  Sonoco Thermosafe
Leírás:   EPS (expanded polystyrene).
UOM:  1 * 4 DB
1 - 8  of 19
  1  2  3  Következő