  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "nukleinsav-tarolo-rendszerek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   EasiCollect™ is designed for the collection of buccal cells plus the protection and isolation of DNA using the Whatman™ FTA™ technology.
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   A nukleinsavak szobahőmérsékleten történő összegyűjtésére, szállítására, archiválására és izolálására szolgál. Az FTA kártyák sejt lizáló, fehérje den...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   FTA® kártyák minta gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és szállítására
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are ...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   FTA® Elute Cards utilise Whatman FTA® technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. DNA is eluted in an easy step, providin...
Katalógus szám: (512-1150)
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   For the collection and transport of blood and body fluids.
UOM:  1 * 100 DB
1 - 8  of 12
  1  2  Következő