Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
NS tömítő madzsetták/csatlakozók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/82/18989582.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE, 0,05 mm vastag.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE, peremmel.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE, normálcsiszolatos hüvellyel és kúppal.
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Katalógus szám: (BRND51422)
Gyártó:  Brand
Leírás:   PTFE, 0,05 mm thick.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Tömítő gyűrűk gömbcsiszolatokhoz, PTFE, kiálló külső peremmel és bordákkal készül, a tömítőgyűrű nagyvákuumban is alkalmazható. Masszív kialakítás az ...
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Bellow connector, PTFE, for use as a flexible or elastic connector to prevent pressure and stresses, and to dampen vibrations in standard ground joint...
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE.
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő 