  • Kritériumok
    • Raktáron (38)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "toerok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/41/18989641.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pestle, VWR®, Porcelain, Fejátmérő: 24 mm, Hossz: 115 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pestle, Achát, Hossz: 150 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Gyártó:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Leírás:   Pestle, Porcelain, Fejátmérő: 24 mm, Hossz: 115 mm, Dla: 410-9326 kódszámhoz
Katalógus szám: (BOCH8936)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Pestle, Rozsdamentes acél 18/10, Fejátmérő: 28 mm, Hossz: 140 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Pestle, PTFE/rozsdamentes acél, Hossz: 270 mm, Dla: 50 ml
Gyártó:  Lokální dodavatel
Leírás:   Porcelán
Gyártó:  LEMKE, GERD
Leírás:   Pestle, Achát, Fejátmérő: 26 mm, Hossz: 140 mm, Dla: 410-9176 kódszámhoz
1 - 8  of 16
  1  2  Következő