  • Kritériumok
    • Raktáron (44)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Felmosók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/08/18709608.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"119"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   100% poliészter szálból készülő felmosó. Dupla műanyag csomagolás a tisztatéri alkalmazhatóság érdekében. Jó vegyszer felszívó képességgel rendelkezne...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Habszivacs, 100% poliészter huzattal rendelkezik. Alkalmazásuk ideális gyógyszergyártásnál vagy steril folyamatoknál használt fertőtlenítőszerekkel tö...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR® Microfibre Mop rendszer teljeskörű megoldást kínál a padlózat, a falak és a mennyezet tisztítására. Alkalmazásához nincsen szükség különleges k...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Alkalmas nedves törlésre steril környezetben és tisztaterekben. Egy darabból álló termék, amely intenzív nedvszívó poliuretánból készül. A huzattal el...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tisztító rendszerek folyadék kinyomó nélkül is használhatók. Különösen alkalmasak fertőtlenítőszerek padlókról, falakról és mennyezetekről történő f...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   CleanPad mop covers are constructed from 100% single-knit continuous polyester filament. Due to a simple elasticated system, they can easily be instal...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A felmosófejek laminált poliészterből készülnek az észter alapú habok eltávolításának érdekében, továbbá nem tartalmaznak cellulóz szennyeződést. Kife...
Katalógus szám: (129-0080)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliészterből készül, polivinil-alkohol (PVA) vagy NovaLite™ huzattal. A felmosófej gyorsan felszívja a tisztítószereket, használata nagy felületekhez...
UOM:  1 * 24 DB
1 - 8  of 119
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 