  • Kritériumok
    • Raktáron (15)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
PCR állványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18709613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Katalógus szám: (211-0198)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén
UOM:  1 * 5 DB
Katalógus szám: (732-0810)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The PCR© Storage Rack offers a sleek and modern design that’s packed full of features. The patent pending design offers a unique lid the rack slides o...
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Nagy stabilitású polipropilén
Katalógus szám: (713-0004)
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   PP.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Kényelmes munkahely a PCR csövek kezeléshez, reagens adagoláshoz, a minta feldolgozása előtt vagy után.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (731-1251)
Gyártó:  Brand
Leírás:   PP, assorted colours (red, yellow, green, purple, blue).
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   PCRack™ made of PP. Suitable for PCR individual tubes, 96 well plate and strips of 8 or 12 tubes.
1 - 8  of 14
  1  2  Következő