  • Kritériumok
    • Raktáron (72)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
pcr-plate-ek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/12/18709612.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"70"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén. A PCR plate-ek kompatibilisek a PCR berendezéssel, beleértve az Applied Biosystems 9600 és 9700, valamint az MJ Research PTC-100 típusok...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP, non-skirted. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP. Compatible with all major thermal cyclers.
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP. Semi-skirted plate with 24 or 48 wells for medium density sample throughput.
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP. Semi-skirted plate especially designed for Real-Time PCR applications.
UOM:  1 * 25 DB
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP, autoclavable. Low profile, semi-skirted plates for use on the ABI Fast Block system or the Roche® LightCycler® 480, offering optimal instrument fi...
Katalógus szám: (732-2879)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP, non-skirted. Standard 96-well PCR plates, suitable for a wide range of 0,2 ml thermal cycler blocks.
UOM:  1 * 25 DB
Katalógus szám: (732-3237)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP, autoclavable. These high quality, 384-well PCR plates are suitable for high throughput applications, and are designed to be compatible with roboti...
UOM:  1 * 50 DB
1 - 8  of 70
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő