  • Kritériumok
    • Raktáron (22)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Mikroplate lezáró lap
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Microplate sealing mat, WebSeal, PTFE/szilikon, Blue, 96 round well shape with domed base, Ø 7 mm, Nem steril
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Microplate sealing mat, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/szilikon, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, Nem steril
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Microplate sealing mat, MicroMat CLR, Szilikon, Sealmat (block cover), 96 square well shape, pre-slit, Nem steril
Katalógus szám: (548-2141)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Microplate sealing mat
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   50 μm vastag poliolefin fólia, 50 μm inert, zárt szilikon ragasztóval. A fólia különösen alkalmas Real-Time qPCR-hez, tároláshoz és fehérje kristályos...
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (732-3335)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A PCR reakció során végbemenő párolgás kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölésére használható 96 mintahelyes plate-ek esetében. Átlátszó szilikon lapok: A...
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő