Szeretne újra bejelentkezni?
Tároló plate, 1,2 ml-es négyszögletes mintahellyel, alacsony
Gyártó: Thermo Scientific
ABgene®
PP. A 96 db, négyszögletes mintahellyel rendelkező plate különösen alkalmas baktérium tenyésztéshez.
  • Az alacsony profilú kialakítás megnöveli a centrifugálási kapacitást, ugyanis több plate helyezhető be egyszerre a centrifugába
  • Az U-aljú mintahelyek a minta újra szuszpendálás könnyítik meg
Maximális mintahely térfogat (96 dugós zárólap használatakor): 1,0 ml
Maximális mintahely térfogat (hegesztett lezárással): 1,2 ml
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys Anyag Térfogat VWR katalógus szám Mennyiség
Tároló plate, négyszögletes mintahellyel, alacsony 50 PP 1,2 ml 736-0198
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség