Szeretne újra bejelentkezni?
Tároló platek, 96 mintahelyes, 1,2 ml
Gyártó: Thermo Scientific
ABgene®
PP. Minta tároló platek 96 db gömbölyű aljú kialakítással, tároláshoz és szűrlet felfogásához.
  • A munkatérfogat 1,2 ml a zárófóliás és hegesztéses lezárás esetén, illetve a 1,1 ml térfogat, ehhez 96 dugós zárólap szükséges
  • U-aljú mintahelyek a minta újra szuszpendálását könnyítik meg
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Tároló platek, 1,2 ml-es, ömlesztve csomagolt natúr 50 732-4883
Tároló platek, 1,2 ml-es, egyedileg csomagolt natúr 50 732-4821
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség