Szeretne újra bejelentkezni?
Tároló platek, 96 mintahelyes Deep Well kialakítás, 2,2 ml, Mark II
Gyártó: Thermo Scientific
ABgene®
PP. Minta tároló platek 96 db gömbölyű aljú mintahelyekkel tároláshoz és szűrlet gyűjtéshez.
  • Zárófóliával vagy hegesztéssel végzett lezárásnál 2,2 ml-es munkatérfogat, illetve 1,8 ml munkatérfogat a 96 dogós zárólap használatakor
  • Kúpos aljú mintahelyek a könnyű minta visszanyerést garantálják
  • A platek egymásra tehetők, a rakatolást elősegítő csúszásgátló peremmel rendelkeznek
Szín: Natúr
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Tároló plate, 2,2 ml-es, Mark II natúr 50 732-4910
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség