Szeretne újra bejelentkezni?
Tároló plate, 384 mintahelyes
Gyártó: Thermo Scientific
ABgene®
PP. 384 négyszögletes mintahellyel rendelkező platek, melyek kis térfogatok tárolásához vagy szállításához tökéletes megoldást kínálnak.
  • Maximális mintahely térfogat: 120 µl
  • A gúla alakú mintahelyek a minta könnyű kipipettázását segítik elő
  • Különálló magasított szél minden mintahely körül a biztonságos lezárás és a keresztszennyeződés kiküszöbölése érdekében
  • Kiegészítő megemelt sarokperemek a zárófólia széleinek védelméhez
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Tároló platek, 384 mintahelyes natúr 50 732-4879
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség
Új megjelenés és megújult elkötelezettség
A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.
TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS