Szeretne újra bejelentkezni?
Deep well (mély lyukú) tároló platek, 96 mintahelyes, 0,8 ml
Gyártó: Thermo Scientific
ABgene®
Polipropilén. 96 mintahelyes, kerek lyukú platek minta tárolásához ajánlottak.
  • Munkatérfogatok: fóliával vagy hegesztéssel végzett lezárásnál 0,8 ml, tetőcsíkokkal való lezárásnál 0,7 ml, illetve 96 mintahelyes zárólappal használva 0,55 ml
  • Kúpos aljú mintahelyek a könnyű minta visszanyerést garantálják
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szín M.egys Anyag VWR katalógus szám Mennyiség
Tároló plate, 0,8 ml-es natúr 50 PP 732-4871
Tároló plate, 0,8 ml-es sárga 50 - 732-0386
Tároló plate, 0,8 ml-es, ömlesztve csomagolt natúr 50 - 732-4900
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség