Szeretne újra bejelentkezni?
Tároló platek, 96 mintahelyes, 2,2 ml
Gyártó: Thermo Scientific
ABgene®
Polipropilén. A 96 mintahelyes, szögletes lyukú platek tárolási és szűrési feladatokhoz, valamint gázáteresztő öntapadós fóliával lezárva baktériumtenyésztéshez javasoltak.
  • Zárófóliával vagy hegesztéssel végzett lezárásnál 2,2 ml munkatérfogat, illetve 1,8 ml munkatérfogat a 96 dugós zárólap használatakor
  • U-aljú mintahelyek a minta újra szuszpendálását könnyítik meg
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szín M.egys Anyag VWR katalógus szám Mennyiség
Tároló plate, 2,2 ml-es, egyedileg csomagolt natúr 50 PP 732-4843
Tároló plate, 2,2 ml-es, ömlesztve csomagolt natúr 50 - 732-4884
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség