  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kristályosító plate-ek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/40/18709540.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   The AxyGem™ plate is an SBS standard, sitting-drop, high-throughput protein crystallisation plate with 96 buffer wells (maximum volume of 250 µl) and ...
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Next Generation CrystalEX™ 96-well microplates are optimised for high throughput sitting drop protein crystallisation. Multiple formats are available ...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   CrystalEX™ 96-well crystallisation microplates are optimised for high throughput protein crystal growth and screening.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   CrystalEX™ 384-well crystallisation microplates are optimised for high throughput protein crystal growth and screening.
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  GREINER BIO ONE
Leírás:   Terasaki plates are widely used for microbatch crystallisation.
Gyártó:  GREINER BIO ONE
Leírás:   The CombiPlate™ is a universal 24 well crystallisation plate.
Gyártó:  GREINER BIO ONE
Leírás:   PS, except LBR plates (polyolefin). The CrystalStar™ product range is a family of crystallisation plates and accessories designed specifically for hig...
Gyártó:  GREINER BIO ONE
Leírás:   Designed for microbatch applications under oil, the IMP@CT™ crystallisation plates are characterised by conical wells with a flat bottom.
UOM:  1 * 200 DB
1 - 8  of 8