Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroplate-ek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/02/18709602.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"414"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These PP deep well plates feature double alignment corner notches and are labelled on three sides with an alphanumeric grid.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically-transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén. A PCR plate-ek kompatibilisek a PCR berendezéssel, beleértve az Applied Biosystems 9600 és 9700, valamint az MJ Research PTC-100 típusok...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bevonat nélküli PP, nem steril, kromatográfia tesztelt és tanúsított. Ultra alacsony viszkozítású, magas tisztaságú gyantával készül, továbbá teljes k...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Üveg betétekkel ellátott, 96 férőhelyes tároló rendszerek (Ritter,) HTS (high throughput screening) műveletekhez, abban az esetben, amikor a PP már ne...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén. Az átlátszatlan fehér PCR plate-ek és az optikai tetők alkalmasak Real Time PCR feladatokhoz. A plate-ek a legtöbb PCR készülékkel kompa...
Katalógus szám: (732-3217)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PP. Semi-skirted plate with 24 wells for medium density sample throughput.
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   96-well PP collection plates with 2,0 ml well volume for lysis, sample cultivation, and flow-through collection. This square well plate allows for lar...
1 - 8  of 414
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 