Nyomtat…
Mérőhengerek
Gyártó: Brand
PLASTIBRAND®
612-4324EA 33600 HUF
612-4324 612-4323 612-4175 612-4174 BRND935138 BRND935148 BRND935128 BRND935108 BRND935162 BRND935154 BRND935164 612-4171 612-4170 612-4173 612-4172 BRNDDAKKS35148
Mérőhengerek
Mérőhengerek Mérőhengerek
PMP, átlátszó, magas forma, A osztály, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.
  • Betöltésre kalibrált (TC, In)
  • Kék színű festett beosztások (jó minőségű festék)
  • +121 °C-ig nem fog a pontosság a hőmérséklet hatására tartósan megváltozni
  • Javasoljuk, hogy +60 °C alatt tisztítsák, így megóvhatók a jelek és a feliratok
Tanúsítványok: DIN 12 681 / ISO 6706
Rendelési információk: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.