Nyomtat…
Mérőhengerek, SILBERBRAND
Gyártó: Brand
SILBERBRAND
612-0852EA 19700 HUF InStock
612-0852 BRND31754_U_U 612-0850 BRND31728_U_U 612-0846 612-0847 612-0849 612-0853 612-0848 612-0851 BRND31720_U_U BRND31708_U_U
Mérőhengerek, SILBERBRAND
Mérőhengerek Mérőhengerek
Boro 3.3, magas forma, B jelű.
  • Betöltésre kalibrált (TC, In)
  • Hatszögletű üvegtalp, kiöntővel
  • Rövid beosztások, kontrasztos, fehér festékkel készült jelek és feliratok
Tanúsítványok: DIN EN ISO 4788