Nyomtat…
Mérőhengerek, BLAUBRAND®
Gyártó: Brand
BLAUBRAND®
612-5018EA 8820 HUF InStock
612-5018 BRND32105_U_U BRND32120_U_U 612-5019 612-4118 612-5017 BRND32154_U_U 612-5021 BRND32108_U_U 612-5016 612-5015 612-5022 612-5020
Mérőhengerek, BLAUBRAND®
Mérőhengerek Mérőhengerek
Boro 3.3, magas forma, A jelű, megfelelőségi bizonylattal.
  • Betöltésre kalibrált (TC, In)
  • Hatszögletű üveg talp, kiöntővel
  • A főpontoknál körosztások, kontrasztos, kék festékkel készült jelek és feliratok
Tanúsítványok: DIN EN ISO 4788
Rendelési információk: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.