  • Kritériumok
    • Raktáron (11)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Létrák és zsámolyok
11  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/24/18945324.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Leírás:   Step ladders made from aluminium.15 years of quality guaranteed.
Gyártó:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Leírás:   Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Gyártó:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Leírás:   Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable step-to-side-rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing sa...
Gyártó:  Palbam
Leírás:   Stepladder, mobile in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups with cleanroom a...
Katalógus szám: (PALB2-LAD-NM)
Gyártó:  Palbam
Leírás:   These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (139-0426)
Gyártó:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Leírás:   Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WEDO WERNER DORSCH GMBH
Leírás:   Porfestéses acélból készített ülőke, melynél a mobilitást három görgő biztosítja. Használatkor a görgők benyomódnak, így stabil az ülőfelület.
Gyártó:  Tinman
Leírás:   Easy access platforms with 3, 4 or 5 steps, with feet and casters
1 - 8  of 11
  1  2  Következő