  • Kritériumok
    • Raktáron (23)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Laboratóriumi emelők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/21/18945321.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kiváló minőségű, stabil és kedvező árfekvésű laboremelők. Matt felületű rozsdamentes acél emelőlap, ollós alumínium emelőszárakkal és gumi lábakkal, a...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Eloxált, színezett alumínium. A felső emelőlap közepén M 10-es menetes furat található rúd rögzítésére (245-0006 kódszámmal kezdődően).
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Eloxált alumínium, sárga/fekete. Az emelő állítható magasságú munkafelületet biztosít laboratóriumi eszközök, tartályok és különböző felszerelések elh...
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Katalógus szám: (245-0025)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Stainless steel 18/10. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10-stainless steel.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Katalógus szám: (BELAF183910001)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 