  • Kritériumok
    • Raktáron (24)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Kések
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/93/18709593.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  RSG
Leírás:   Stainless steel blade, plastic handle.
Katalógus szám: (RSGA102.052)
Gyártó:  RSG
Leírás:   Safety cutter with removable blade. After using and depositing the blade is automatically retracted into the handle.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   These knives with nylon handle are particularly suitable for artwork, crafts and model making.
Katalógus szám: (RSGA190.004)
Gyártó:  RSG
Leírás:   This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  SWANN-MORTON
Leírás:   Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Gyártó:  RSG
Leírás:   Chromium molybdenum vanadium steel blade, POM handle.
Katalógus szám: (RSGA192.034)
Gyártó:  RSG
Leírás:   This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 55
  1  2  3  4  5  6  7  Következő